2-Iodophénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0460-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAI0460-5G TCIAI0460-25G
2-Iodophénol ≥99.0% (par GC)
2-Iodophénol
Formule: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013963
Numéro CAS: 533-58-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05035
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/15/28972315.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité