3-Iodophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0495-10G I0495-25G
TCIAI0495-10GEA 67.1 EUR InStock
TCIAI0495-10G TCIAI0495-25G
3-Iodophénol ≥98.0% (par GC)
3-Iodophénol
Formule: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD00002261
Numéro CAS: 626-02-8
EINECS: 210-923-2
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2922dabe926fc9bf2a9fd1de8ccc2444724ec8fe&vid=b57552b7a02e8a887837c03a445d4647a6a67d86&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité