4-Iodophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0311-10G I0311-25G
TCIAI0311-10GEA 40.7 EUR InStock
TCIAI0311-10G TCIAI0311-25G
4-Iodophénol ≥98.0% (par GC)
4-Iodophénol
Formule: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92…93 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002327
Numéro CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05036
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9b6cef5729c2f4eeb6c1cdf6a2cbc457056c2c3&vid=9cd4b86ebb06a4ba3f1ceb4f3dd86f44415e1181&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité