Orangé de méthyle ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 4-(4-Diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium
TCIAM0489-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAM0489-25G
Orangé de méthyle ≥98.0% (par HPLC)
Orangé de méthyle
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/52/28973952.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Lambda max. 460.0 to 470.0 nm (pH 4.8 buffer sol.)
Absorbance min. 0.330 (5mg/L, pH 4.8 buffer sol., 460.0 to 470.0 nm) (after drying)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité