N,N-Dibutylaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0222-25ML D0222-500ML D0222-100ML
TCIAD0222-25MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAD0222-25ML TCIAD0222-500ML TCIAD0222-100ML
N,N-Dibutylaniline ≥98.0% (par GC)
N,N-Dibutylaniline
Formule: (C₆H₅)N(CH₂CH₂CH₂CH₃)₂
Point d'ébullition: 266°C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 0,90368 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00035799
Numéro CAS: 613-29-6
EINECS: 210-335-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=591854da6ffbbef8635dced8a9b361486cc58b88&vid=6f71ade11a0cae7f4e3d38dc604afd132d8d9f06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité