N,N-Diéthylaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0475-25ML D0475-500ML
TCIAD0475-25MLEA 22 EUR InStock
TCIAD0475-25ML TCIAD0475-500ML
N,N-Diéthylaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diéthylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 216°C
Point de fusion: –38.8 °C
Densité: 0,9348 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009042
Numéro CAS: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
ONU: 2432
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b93b00d7f5488f6746219789d122490d0d267959&vid=e0d210652a8e75275d5b408285d82096391d9284&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité