N,N-Diméthylaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0665-25ML D0665-500ML
TCIAD0665-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0665-25ML TCIAD0665-500ML
N,N-Diméthylaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diméthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: 2.5 °C
Densité: 0,9559 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008304
Numéro CAS: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
ONU: 2253
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03234
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee6f5d1672df6000ac049d36f3a72950fc4ae98a&vid=28230f904d9e056152b1ac5cf4f0ccf8eed62fa0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité