N,N-Diméthyl-4-nitrosoaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
N0262-25G N0262-500G
TCIAN0262-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAN0262-25G TCIAN0262-500G
N,N-Diméthyl-4-nitrosoaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diméthyl-4-nitrosoaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87 °C
Densité: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002063
Numéro CAS: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
ONU: 1369
ADR: 4.2,II
Merck Index: 14,06638
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c77b2ebc11a969b18508008b6a4b163969a7d497&vid=b54bef7b0b95c672b905ba0b4503c4462507ad4a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité