Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthyl-3-nitroaniline ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD0759-25GEA 116 EUR InStock
TCIAD0759-25G
N,N-Diméthyl-3-nitroaniline ≥99.0% (par GC)
N,N-Diméthyl-3-nitroaniline


Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 280°C
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00007236
Numéro CAS: 619-31-8
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/77/28975777.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité