N,N-Diméthyl-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0760-25G D0760-5G
TCIAD0760-25GEA 213 EUR InStock
TCIAD0760-25G TCIAD0760-5G
N,N-Diméthyl-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diméthyl-4-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 159…160 °C
Densité: 1,179 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014712
Numéro CAS: 100-23-2
EINECS: 202-832-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f26a5e2ec7cb582b90cdae966193a93e1332f8e&vid=aef66f17b092728d4367ebd845c0a944f464cb81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité