Aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: AminobenzènePhénylamine
TCIAA0463-500GEA 30.8 EUR InStock
TCIAA0463-500G
Aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Aniline
Formule: C₆H₅NH₂
MW: 93,13 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Point de fusion: -6°C
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00007629
Numéro CAS: 62-53-3
ONU: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,00659
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/97/28927897.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité