3-Nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0117-25G N0117-500G
TCIAN0117-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAN0117-25G TCIAN0117-500G
3-Nitroaniline ≥98.0% (par GC)
3-Nitroaniline
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109…112 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007782
Numéro CAS: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
ONU: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06581
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ceb58a09f61a69eda611bdd5e199ca45e532b71&vid=25f34aca72e9a59a7b60d364f43d35ef87b73b02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité