4-Nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Nitroaniline, pNA
N0119-25G N0119-500G
TCIAN0119-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0119-25G TCIAN0119-500G
4-Nitroaniline ≥98.0% (par GC)
4-Nitroaniline
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point d'ébullition: 332°C
Point de fusion: 148 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007858
Numéro CAS: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
ONU: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=004b7dd75e92352cf4b7e738e089a060d9ceea37&vid=477c79e71f2ffbb78f5cf0ac8ccb29d032461a18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 150.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité