2,4-Dinitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0814-25G D0814-500G
TCIAD0814-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD0814-25G TCIAD0814-500G
2,4-Dinitroaniline ≥98.0% (par GC)
2,4-Dinitroaniline
Formule: C₆H₅N₃O₄
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 177…178 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007151
Numéro CAS: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
ONU: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03270
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a8713fd66e2b7002fd4738ccb5325bf3333b449&vid=86789bb54ecd7ae5b7ea93c8b189387ac7706711&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 181.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité