2,6-Dinitroaniline ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0815-10GEA 207 EUR InStock
TCIAD0815-10G
2,6-Dinitroaniline ≥95.0% (par GC)
2,6-Dinitroaniline
Formule: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 136 °C
Numéro MDL: MFCD00007148
Numéro CAS: 606-22-4
ONU: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03299
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/99/28975899.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 136.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité