3,5-Dinitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2458-25G D2458-5G
TCIAD2458-25GEA 290 EUR InStock
TCIAD2458-25G TCIAD2458-5G
3,5-Dinitroaniline ≥98.0% (par GC)
3,5-Dinitroaniline
Formule: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 163 °C
Densité: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007263
Numéro CAS: 618-87-1
EINECS: 210-567-8
ONU: 1596
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38df2df028708e1243ffe535ec6680f956104949&vid=7c3d8eb9929f90f93923942b2c35694518692b30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité