2,4-Diméthoxyaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1982-25G D1982-100G
TCIAD1982-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD1982-25G TCIAD1982-100G
2,4-Diméthoxyaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4-Diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39 °C
Point d'éclair: ≥ 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008371
Numéro CAS: 2735-04-8
EINECS: 220-355-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e852705d13f07c36b9ea4f22a0b6de6a55361e3&vid=91b52744fa6856fc84aaf602c523da0d3b0e438b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité