2,5-Diméthoxyaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD1893-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD1893-25G TCIAD1893-500G
2,5-Diméthoxyaniline ≥98.0% (par GC)
2,5-Diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Point de fusion: 81 °C
Numéro MDL: MFCD00008368
Numéro CAS: 102-56-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/92/28978692.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité