3,4-Diméthoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD1485-500GEA 746 EUR InStock
TCIAD1485-500G TCIAD1485-25G
3,4-Diméthoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: 85…88 °C
Numéro MDL: MFCD00008394
Numéro CAS: 6315-89-5
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/10/28978310.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité