N-Isopropylaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0384-25ML I0384-500ML I0384-100ML
TCIAI0384-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0384-25ML TCIAI0384-500ML TCIAI0384-100ML
N-Isopropylaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
N-Isopropylaniline
Formule: C₆H₅NHCH(CH₃)₂
Point d'ébullition: 213°C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00026347
Numéro CAS: 768-52-5
EINECS: 212-196-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ed761989d1dbcd0b4227b052310f78e7a565a4&vid=677ebe59856f81ca00fb3aeb17cab711517621c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité