N-Butylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB0711-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAB0711-25ML
N-Butylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Butylaniline
Formule: (C₆H₅)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Point de fusion: –14,4 °C
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00035798
Numéro CAS: 1126-78-9
ONU: 2738
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/43/28932643.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité