N-Méthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0147-25G M0147-500G
TCIAM0147-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAM0147-25G TCIAM0147-500G
N-Méthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Méthylaniline
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 196°C
Point de fusion: -57°C
Densité: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 83°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008283
Numéro CAS: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
ONU: 2294
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06019
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=978691bad2b138bcad1fbb38c1a9261c8c53241f&vid=7546da49c5448b0f014c8b1f6a76ae3ced97f402&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité