Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrobenzène ≥99.5% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAN0758-500GEA 20.9 EUR InStock
TCIAN0758-500G
Nitrobenzène ≥99.5% (par GC)
Nitrobenzène


Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Point de fusion: 6°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00007043
Numéro CAS: 98-95-3
ONU: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06588
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/62/28989962.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité