2-Nitroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0125-25G N0125-500G
TCIAN0125-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAN0125-25G TCIAN0125-500G
2-Nitroanisole ≥98.0% (par GC)
2-Nitroanisole
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 273°C
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 124°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007096
Numéro CAS: 91-23-6
EINECS: 202-052-1
ONU: 2730
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f740bddc272c7468abb4a03722b78b834804860&vid=09680a47c8b2e1cc87106bf5b08ff4fa9929bb9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité