4-Nitroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0126-25G N0126-500G N0126-100G
TCIAN0126-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0126-25G TCIAN0126-500G TCIAN0126-100G
4-Nitroanisole ≥98.0% (par GC)
4-Nitroanisole
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 274°C
Point de fusion: 9.4 °C
Densité: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007327
Numéro CAS: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
ONU: 3458
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b1aa84a00db3bf24653bf33a0c2ac555a94a3a8&vid=443d21b20f206a91b47f6dee9c47ce8bdcc2876a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité