Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitroveratrole ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD1488-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD1488-25G
4-Nitroveratrole ≥99.0% (par GC)
4-Nitroveratrole


Formule: C₈H₉NO₄
MW: 183,16 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: 96…98 °C
Numéro MDL: MFCD00007238
Numéro CAS: 709-09-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/11/28978311.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 98.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité