Triphénylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT0507-250GEA 275 EUR InStock
TCIAT0507-250G TCIAT0507-25G
Triphénylamine ≥98.0% (par GC)
Triphénylamine
Formule: C₁₈H₁₅N
MW: 245,32 g/mol
Point de fusion: 123…128 °C
Numéro MDL: MFCD00003020
Numéro CAS: 603-34-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/48/28994748.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité