2-Éthoxyphénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0230-25G E0230-500G
TCIAE0230-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0230-25G TCIAE0230-500G
2-Éthoxyphénol ≥99.0% (par GC)
2-Éthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 216°C
Point de fusion: 28…29 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002187
Numéro CAS: 94-71-3
EINECS: 202-358-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c6e50dde350844c2c513e567de2b6ea010c2c3&vid=6b3a4113d0dd93d2d2e6c0ef0b06c968e8382629&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité