3-Éthoxyphénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAE0051-5MLEA 69.3 EUR InStock
TCIAE0051-5ML TCIAE0051-25ML
3-Éthoxyphénol ≥97.0% (par GC)
3-Éthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 247°C
Numéro MDL: MFCD00016450
Numéro CAS: 621-34-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/56/28967656.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité