4-Éthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0216-25G E0216-500G
TCIAE0216-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAE0216-25G TCIAE0216-500G
4-Éthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
4-Éthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Point de fusion: 63…64 °C
Numéro MDL: MFCD00002334
Numéro CAS: 622-62-8
EINECS: 210-748-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité