4-Bromobutyrate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0999-25G B0999-500G B0999-100G
TCIAB0999-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0999-25G TCIAB0999-500G TCIAB0999-100G
4-Bromobutyrate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
4-Bromobutyrate d'éthyle
Formule: C₆H₁₁BrO₂
Point d'ébullition: 200°C
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00000259
Numéro CAS: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b9b484f2780c5439b2775417a5527ca4d93175e&vid=3b9b484f2780c5439b2775417a5527ca4d93175e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité