Oxyde de mésityle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methyl-3-penten-2-one
M0069-25ML M0069-500ML
TCIAM0069-25MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAM0069-25ML TCIAM0069-500ML
Oxyde de mésityle ≥95.0% (par GC)
Oxyde de mésityle
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point d'éclair: 27°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008900
Numéro CAS: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
ONU: 1229
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05908
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93580d427cfd75c86ffc70d8132be7d0b39ada45&vid=93580d427cfd75c86ffc70d8132be7d0b39ada45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité