1-Éthyl-4-pipéridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethylpiperidin-4-one
E0498-25ML E0498-100ML
TCIAE0498-25MLEA 97.9 EUR InStock
TCIAE0498-25ML TCIAE0498-100ML
1-Éthyl-4-pipéridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Éthyl-4-pipéridone
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00013356
Numéro CAS: 3612-18-8
EINECS: 222-781-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e12004953686f418b0326bc52bb26cf051a7283&vid=3e12004953686f418b0326bc52bb26cf051a7283&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité