1-Éthyl-4-pipéridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM0530-100GEA 79.2 EUR InStock
TCIAM0530-100G TCIAM0530-500G TCIAM0530-25G
1-Éthyl-4-pipéridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Éthyl-4-pipéridone
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00006191
Numéro CAS: 1445-73-4
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/89/28973989.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité