Acide diméthylmalonique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethylmalonic acid
D2606-25G D2606-5G
TCIAD2606-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAD2606-25G TCIAD2606-5G
Acide diméthylmalonique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide diméthylmalonique
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004193
Numéro CAS: 595-46-0
EINECS: 209-867-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20f35830a38b9cd2bf87e95c9ce8a56f2bfb8b87&vid=20f35830a38b9cd2bf87e95c9ce8a56f2bfb8b87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité