Acide éthylmalonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
E0137-25G E0137-5G
TCIAE0137-25GEA 308 EUR InStock
TCIAE0137-25G TCIAE0137-5G
Acide éthylmalonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide éthylmalonique
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002668
Numéro CAS: 601-75-2
EINECS: 210-007-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c0590c75382e82e90c195973b0250b768a48633&vid=7c0590c75382e82e90c195973b0250b768a48633&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité