Acide méthylmalonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylmalonic acid
M0568-100G M0568-25G
TCIAM0568-100GEA 169 EUR InStock
TCIAM0568-100G TCIAM0568-25G
Acide méthylmalonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide méthylmalonique
Formule: C₄H₆O₄
MW: 118,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002656
Numéro CAS: 516-05-2
EINECS: 208-219-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5d458474f17a710ab129a28a676a0ebfbf391c&vid=4d5d458474f17a710ab129a28a676a0ebfbf391c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité