Malonate de disodium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
M0031-25G M0031-500G
TCIAM0031-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAM0031-25G TCIAM0031-500G
Malonate de disodium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Malonate de disodium
Formule: C₃H₂Na₂O₄
MW: 148,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002708
Numéro CAS: 141-95-7
EINECS: 205-514-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8df5f37b35a443691ea7150b398e10eb23a02667&vid=8df5f37b35a443691ea7150b398e10eb23a02667&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité