Chlorure de 4-chlorobutyryle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0824-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0824-25ML TCIAC0824-500ML
Chlorure de 4-chlorobutyryle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-chlorobutyryle
Formule: C₄H₆Cl₂O
MW: 141 g/mol
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00000754
Numéro CAS: 4635-59-0
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/70/28937870.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité