(R)-(-)-Acide 2-aminobutyrique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: D(-)-Acide 2-aminobutyriqueH-D-Abu-OH
TCIAA1377-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA1377-1G TCIAA1377-5G
(R)-(-)-Acide 2-aminobutyrique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(R)-(-)-Acide 2-aminobutyrique
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064414
Numéro CAS: 2623-91-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/05/28929305.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -22.0 deg (C=5, HCl (2+1))
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité