(S)-(+)-Acide 2-aminobutyrique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Abu-OH, L-alpha-Amino-N-Butyric acid, L-2-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid
A0826-1G A0826-5G
TCIAA0826-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAA0826-1G TCIAA0826-5G
(S)-(+)-Acide 2-aminobutyrique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064415
Numéro CAS: 1492-24-6
EINECS: 216-083-3
Merck Index: 14,00428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e28cb5798ee2357edc4607138873dde809ed57f&vid=0e28cb5798ee2357edc4607138873dde809ed57f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.5 to +22.0 deg (C=5, HCl (2+1))
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité