1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0113-25ML T0113-500ML T0113-100ML
TCIAT0113-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0113-25ML TCIAT0113-500ML TCIAT0113-100ML
1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine ≥95.0% (par GC)
1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine
Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 251°C
Point d'éclair: 113°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006693
Numéro CAS: 635-46-1
EINECS: 211-237-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=832cdada89b3cf8cff167e218bff97534a2868ad&vid=832cdada89b3cf8cff167e218bff97534a2868ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Freezing point 11.0 to 20.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité