Chlorure d'isobutyryle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
I0115-25G I0115-500G I0115-100G
TCIAI0115-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0115-25G TCIAI0115-500G TCIAI0115-100G
Chlorure d'isobutyryle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure d'isobutyryle
Formule: C₄H₇ClO
Point d'ébullition: 93°C
Point d'éclair: 9°C
Numéro MDL: MFCD00000717
Numéro CAS: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
ONU: 2395
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6a35fac410847737fbbe7162eefdf387885f7a4&vid=b6a35fac410847737fbbe7162eefdf387885f7a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité