Isobutyrate d'isobutyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0316-25ML I0316-500ML
TCIAI0316-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0316-25ML TCIAI0316-500ML
Isobutyrate d'isobutyle ≥98.0% (par GC)
Isobutyrate d'isobutyle
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD00008916
Numéro CAS: 97-85-8
EINECS: 202-612-5
ONU: 2528
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05145
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a4098d5556a5531409610f9510bfa83dd7345d1&vid=1a4098d5556a5531409610f9510bfa83dd7345d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité