Isobutyrate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Méthyle isobutyrate
TCIAI0106-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0106-25ML TCIAI0106-500ML
Isobutyrate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Isobutyrate de méthyle
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point de fusion: -85°C
Point d'éclair: 13°C
Numéro MDL: MFCD00008914
Numéro CAS: 547-63-7
ONU: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06088
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/90/28971890.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité