Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorobutyrate de méthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC0823-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0823-25ML
4-Chlorobutyrate de méthyle ≥98.0% (par GC)
4-Chlorobutyrate de méthyle


Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Point d'éclair: 59°C
Numéro MDL: MFCD00001003
Numéro CAS: 3153-37-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/66/28937866.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité