2,6-Dibromo-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3038-25G D3038-5G
TCIAD3038-25GEA 128 EUR InStock
TCIAD3038-25G TCIAD3038-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC)
2,6-Dibromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₄Br₂F₃NO
Numéro MDL: MFCD00153113
Numéro CAS: 88149-49-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4249473c3cd41c2c3c12b9d7f5aa240a1daab229&vid=4249473c3cd41c2c3c12b9d7f5aa240a1daab229&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité