Bromure de 1-méthyl-3-octylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1904-25G M1904-5G
TCIAM1904-25GEA 159 EUR InStock
TCIAM1904-25G TCIAM1904-5G
Bromure de 1-méthyl-3-octylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de 1-méthyl-3-octylimidazolium
Formule: C₁₂H₂₃BrN₂
Numéro MDL: MFCD10566918
Numéro CAS: 61545-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc10c94776e9963be079c0a02718515670099b82&vid=cc10c94776e9963be079c0a02718515670099b82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité