Chlorure de 1-méthyl-3-octylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-3-n-octylimidazolium chloride
M2062-25G M2062-5G
TCIAM2062-25GEA 137 EUR InStock
TCIAM2062-25G TCIAM2062-5G
Chlorure de 1-méthyl-3-octylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de 1-méthyl-3-octylimidazolium
Formule: C₁₂H₂₃ClN₂
MW: 230,78 g/mol
Point de fusion: 12°C
Numéro MDL: MFCD03095432
Numéro CAS: 64697-40-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29b33594c8458e1cb4a99a2f1683d5e580d88e38&vid=29b33594c8458e1cb4a99a2f1683d5e580d88e38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité