2-Amino-4-chlorobenzothiazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1087-25G A1087-5G
TCIAA1087-25GEA 367 EUR InStock
TCIAA1087-25G TCIAA1087-5G
2-Amino-4-chlorobenzothiazole ≥98.0% (par HPLC)
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
Formule: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005791
Numéro CAS: 19952-47-7
EINECS: 243-439-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3fe4fbb5bf281dd2aa4207b99d96b2f78d37a4e&vid=a3fe4fbb5bf281dd2aa4207b99d96b2f78d37a4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 202.0 to 207.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité